dimetylosulfotlenek, BAKER ANALYZED® for headspace gas chromatography, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
9754.1000EA
0
PLN
9754.1000
dimetylosulfotlenek, BAKER ANALYZED® for headspace gas chromatography, J.T.Baker®
dimetylosulfotlenek
Formuła:
(CH₃)₂SO MW: 78,14 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00002089 Numer CAS: 67-68-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) | min. 99.9 % |
Acidity (meq/g) | max. 0.0005 |
Evaporation Residue | max. 0.0005 % |
GC-HS Suitability | passes test |
Water (KF) | max. 0.05 % |