Drukuj
Metanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
7669-33EA 249 PLN
7669-33 7669-39 7669-38
Metanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg