Drukuj
Metanol, bezwodny ≥99.8%, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
6712-25EA 226 PLN
6712-25 6712-10
Metanol, bezwodny ≥99.8%, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) ≥ 99.8 %
Water (KF) ≤ 0.05 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.0005
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Color (APHA) ≤ 10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water): 0
210 nm ≤ 0.6
220 nm ≤ 0.3
230 nm ≤ 0.2
240 nm ≤ 0.05
260 nm ≤ 0.01