Eter naftowy, 30…60 °C, BAKER ANALYZED® for gas chromatography, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
benzyna lakowa
9200.2500EA
1510
PLN
9200.2500
Eter naftowy, 30…60 °C, BAKER ANALYZED® for gas chromatography, J.T.Baker®
Eter naftowy
Numer MDL:
MFCD00081849 Numer CAS: 64742-49-0 Jednostka: 1268 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation | max. 5 ppm |
Water (H2O) | max. 0.05 % |
Hydrocarbon oil index concentration (as RIVM oil reference standard) | max. 0.5 mg/l |
Total peaks between n-decane (C10H22) and n-tetracontane (C40H82) | max. 0.5 mg/l |