Drukuj
Wodorotlenek sodu 50% roztwór wodny, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
7706-68EA 0 PLN
7706-68
Wodorotlenek sodu 50% roztwór wodny, AR®, Macron Fine Chemicals™
Wodorotlenek sodu
Uwaga: Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Gęstość: 1,53 g/cm³
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Assay (NaOH) 49.5 - 52.0 %
Identification Passes Test
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.010 %
Chloride (Cl) ≤0.0025 %
Heavy Metals (as Ag) ≤0.0015 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.025 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.0025 %
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.1 %
Appearance (clear, colorless liquid)