Drukuj
Toluen ≥99.5% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen
Management of Change (MOC) category = N
8608-26EA 0 PLN
8608-26 MACR8608-22
Toluen ≥99.5% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Toluen
Formuła: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Klasyfikacja Merck : 12,09667
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (C₆H₅CH₃) (by GC) ≥ 99.5 %
Benzene (C₆H₆), For Information On ly
ACS - Color (APHA) ≤ 10
ACS - Residue after Evaporation ≤ 0.001 %
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤ 0.003 %
ACS - Water (H₂O)(by KF, coulometric) ≤ 0.03 %
Appearance (clear, colorless liquid)