Drukuj
Wyszukano: Ostrza chirurgiczne
24  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel. The 158 mm skin graft blades are used in the surgical removal of a patch of healthy skin from one area of the patient's body, usually...
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel.
Numer katalogowy: (SWAN2001)
Producent: SWANN-MORTON
Opis: This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue...
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Scalpel blades, Stal węglowa, Sterylne, No. 12, Individual foil packs, carbon steel
Producent: SWANN-MORTON
Opis: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Carbon steel.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: These Dermatome blades are fitted into a handheld instrument which resembles an electric razor. The blade oscillates and the movement back and forth w...
Producent: SWANN-MORTON
Opis: These stainless steel blades are thicker than a standard blade thus offering additional rigidity and strength when used in conjunction with the unique...
Numer katalogowy: (SWAN2102)
Producent: SWANN-MORTON
Opis: The sterile stainless steel Myringotomy blade is used in conjunction with the SF1 or SF13 Fine surgical handle in the treatment of 'Otitis media' or '...
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (SWAN9942)
Producent: SWANN-MORTON
Opis: This custom designed surgical stainless steel Silver's blade has a 11/2 inch (4 cm) postage stamp size cutting edge to be used with the Silvers miniat...
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: These Sabre blades made from carbon steel feature a 'closed' cutting edge for 'paring' or 'scraping' which makes them ideal for use within Podiatry an...
Numer katalogowy: (233-0053)
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel. Originally developed for use with skin grafts, these blades are also suitable for a wide range of other applications.
j.m.: 1 * 20 SZT
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Blades made from carbon steel for use with craft tools.
Numer katalogowy: (SWAN0326)
Producent: SWANN-MORTON
Opis: The stainless steel No.3 fitment or 'baby' stitch cutter is used in conjunction with the No.3 surgical handle.
j.m.: 1 * 100 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom