Drukuj
VWR® UV-3100PC, spektrofotometr UV/widzialny
Dostawca: VWR
VWR®
634-6042EA 22370 PLN
634-6042
VWR® UV-3100PC, spektrofotometr UV/widzialny
Spektrofotometry i fotometry Spektrofotometry UV/Vis
UV/Visible spectrophotometer for advanced measurements in quality control, biochemical and pharmaceutical applications.
  • Absorption, transmission and concentration photometry
  • Up to 10 quantitative standards
  • Four methods for calibration curve: Linear - linear through zero - square - cubic
  • Off-line calculation, re-scaling, curve tracking and peak search
  • Kinetic scanning time course or reacting rate calculations
Dodatkowe informacje: Dostarczane z czterema kuwetami szklanymi, dwiema kuwetami kwarcowymi (nie dotyczy V3000-PC), osłoną przeciwkurzową, kablem USB, modułem pamięci USB 8 GB, oprogramowaniem, czteropozycyjnym zasobnikiem na kuwety (10 mm) i przewodami zasilania z wtyczką brytyjską, szwajcarską i europejską.