Drukuj
VWR® Nano™, czasomierz cyfrowy, dwa kanały
Dostawca: VWR
VWR®
609-0221EA 184 PLN
609-0221
VWR® Nano™, czasomierz cyfrowy, dwa kanały
Minutniki Minutniki cyfrowe
Ten cyfrowy zegar wyświetla czas alarm odliczania/stoper (odliczanie) lub zegar 12/24 godzinny.
  • Timing capacity: 23 hours, 59 minutes, 59 seconds on two timing channels
  • Timing resolution: 1 second
  • Large digits (1 cm high) may be read from 3 metres away
  • High decibel alarm sounds for one minute
  • Two-channel memory automatically returns display to original programmed time
Waga: 71 g
Certyfikaty: Certyfikat z numerem seryjnym jest dostarczony przez laboratorium kalibracji ISO 17025 akredytowane przez A2LA w celu wskazania możliwości śledzenia urządzenia według norm dostarczonych przez NIST
Dodatkowe informacje: W zestawie bateria, klips/stojak, magnes z tyłu i certyfikat.