Drukuj
VWR® B'Wipes 7000, chusteczki do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR
VWR® B'Wipes
115-1829EA 736 PLN
115-1829 115-1824
VWR® B'Wipes 7000, chusteczki do pomieszczeń czystych
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chusteczka z mikrofibry do użytku w pomieszczeniach czystych ISO 3.
  • Ściereczka z mikrofibry poliestrowo-nylonowej z uszczelnionymi krawędziami (165 g / m²)
  • Prana i ze szczelnymi krawędziami, dla doskonałej czystości
  • Bardzo cienkie włókna z mikrofibry, gęsto dziane, znacznie zwiększają ilość zanieczyszczeń zbieranych przez ściereczkę, nawet gdy są suche
  • Zmniejsza ryzyko zarysowania wrażliwych powierzchni, takich jak optyka
  • Idealne do czyszczenia wrażliwych powierzchni lub gdy mokre wycieranie nie wchodzi w grę