Drukuj
VWR® Digitrate Pro™, Cyfrowa Biureta
Dostawca: VWR
Digitrate™ Pro
613-5287EA 2720 PLN
613-5287 612-3875
VWR® Digitrate Pro™, Cyfrowa Biureta
Biurety
Digitrate Pro ™ łączy w sobie nowoczesny design, precyzyjne, dokładne i wygodne dozowanie. Głowicę można wygodnie obracać o 360 ° w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu operatora, a przezroczysta konstrukcja zapewnia brak pęcherzyków powietrza podczas miareczkowania Wytrzymała obudowa zewnętrza nie porusza się przemywania lub sekwencji dozowania, podczas gdy tłok z PTFE i szklany cylinder pozwalają na dozowanie roztworów wodnych i niektórych agresywnych cieczy.
  • Ciągłe wyświetlanie objętości dozowanej z funkcją zerowania dla wielu miareczkowań
  • Automatyczne wyłączanie podczas nieużywania bez utraty poprzedniej objętości miareczkowania
  • Wszystkie części zwilżane są odporne chemicznie i można je autoklawować w temp. +121 ° C
  • Zawór bezpieczeństwa umożliwia wyłączenie biurety, aby zapobiec przypadkowemu dozowaniu
  • Naczynie ze szkła borokrzemianowego, zabezpieczone przezroczystą osłoną z PP, która może być łatwo zdemontowana i oczyszczon
Digitrate Pro ™ jest zasilana baterią litową 3.6 V zapewniającą minimalną żywotność na poziomie 60 000 trzy minutowych miareczkowań. Automatyczny wskaźnik niskiego poziomu baterii na dużym, czytelnym wyświetlaczu LCD. Prosta kalibracja i reset dla wymagań ISO 9000 i GLP.
Informacje do zamówienia: Digitrate Pro ™ posiada standardowe złącze 30 mm Dostarczane z trzema adapterami na szyję butelki (33, 38 i 45mm), certyfikatem kalibracji i instrukcją obsługi Nie zawiera zbiornika, który jest zamawiany osobno.