Drukuj
Bufor, roztwór alkaliczny (3,0 N)
Dostawca: Hach
HACH2307242EA 146 PLN
HACH2307242
Bufor, roztwór alkaliczny (3,0 N)
Bufory Bufory testowe
These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
Sposób pakowania: Buffers are packed in a 100 ml bottle.