Order Entry
Push button lockout devices
Push button lockout devices
Dostawca:  Brady
Certyfikaty
undefined
Push button lockout devices
Dostawca:  Brady
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Type
    Colour
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • BRDY139793
    139793
    Small (for 16 mm push buttons)
    Clear
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 1 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 139793
    Local Article Number: BRDY139793
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 118-0527
    134018
    Small (for 16 mm push buttons)
    Red
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 1 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 134018
    Local Article Number: BRDY134018
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • BRDY139794
    139794
    Small (for 16 mm push buttons)
    Clear
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 1 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 139794
    Local Article Number: BRDY139794
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • BRDY130819
    130819
    Medium (for 22 mm push buttons)
    Red
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 1 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 130819
    Local Article Number: BRDY130819
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 118-0525
    130820
    Medium (for 22 mm push buttons)
    Red
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 1 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 130820
    Local Article Number: BRDY130820
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • BRDY139795
    139795
    Medium (for 22 mm push buttons)
    Clear
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 1 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 139795
    Local Article Number: BRDY139795
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 118-0526
    130821
    Large (for 30 mm push buttons)
    Red
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 1 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 130821
    Local Article Number: BRDY130821
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • BRDY139796
    139796
    Large (for 30 mm push buttons)
    Clear
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 1 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 139796
    Local Article Number: BRDY139796
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
Bases
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Type
    Colour
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • BRDY130822
    130822
    Lockout bases, small (for 16 mm push buttons)
    5
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 SZT
    1 * 5 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 5 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 130822
    Local Article Number: BRDY130822
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • BRDY130823
    130823
    Lockout bases, medium (for 22 mm push buttons)
    5
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 SZT
    1 * 5 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 5 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 130823
    Local Article Number: BRDY130823
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • BRDY130824
    130824
    Lockout bases, large (for 30 mm push buttons)
    5
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 SZT
    1 * 5 SZT - 166 zł
    166 zł
    1 * 5 SZT
       166 zł
    Supplier Article Number: 130824
    Local Article Number: BRDY130824
    Dane techniczne:
    Specifications
    Environmentally Preferable