Drukuj
Wyszukano: Zamrażarki niskotemperaturowe
16  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Zamrażarki VWR® ULT Eco Premium są przeznaczone do bezpiecznego i niezawodnego przechowywania wrażliwych próbek. Charakteryzują się ergonomicznym ster...
Energooszczędne
Niski wpływ na produkcję New Product Wyprzedaż
Producent: Thermo Scientific
Opis: Thermo Scientific™ TDE Series ‒40 °C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models, maximizing storage capacity fro...
Zrównoważone materiały
Numer katalogowy: (471-1240)
Producent: Stirling Ultracold
Opis: Zamrażarka ULT25NEU stanowi jedyne przenośne rozwiązanie niskotemperaturowe, w którym przechowywanie w ultraniskiej temperaturze można doprowadzić aż ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Scientific
Opis: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models, maximizing storage capacity from 30000 ...
Zrównoważone materiały
Producent: Thermo Scientific
Opis: Thermo Scientific™ TDE Series ‒40 °C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models with 5 inner doors, maximizing s...
Zrównoważone materiały
Producent: Thermo Scientific
Opis: Thermo Scientific™ TSX series ultra-low high performance freezers are designed with features that support sustainability objectives without compromisi...
Producent: Thermo Scientific
Opis: TSX Universal Series ULT Freezers are the pinnacle of reliability, sustainability, and innovation incorporating insights from over 80 years of experie...
New Product
Producent: Thermo Scientific
Opis: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers set the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situation...
Zrównoważone materiały
Producent: Thermo Scientific
Opis: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models with 5 Inner doors, maximizing storage c...
Zrównoważone materiały
Producent: REVCO TECHNOLOGIES
Opis: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models with five inner doors, maximising storag...
Zrównoważone materiały
Producent: REVCO TECHNOLOGIES
Opis: Thermo Scientific™ Revco™ RDE Series ultra-low freezers feature four upright models, maximizing storage capacity from 30,000 up to 60,000 2 ml vials. ...
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Energooszczędne
Numer katalogowy: (471-1238)
Producent: Stirling Ultracold
Opis: Ultra-low temperature freezer featuring the free-piston Stirling engine. This next generation of environmentally sustainable ULT freezers achieve stab...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: REVCO TECHNOLOGIES
Opis: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers set the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situation...
Zrównoważone materiały
Numer katalogowy: (471-1239)
Producent: Stirling Ultracold
Opis: The SU105UE is a compact ultra-low temperature freezer that is ideal for personal storage and situations where larger volume ULT freezers might otherw...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Binder
Opis: Zamrażarki niskotemperaturowe gwarantują bezpieczne przechowywanie próbek w temperaturze −90 °C. Te wyjątkowo przyjazne dla środowiska urządzenia łącz...
Wyprzedaż
Producent: DAIREI EUROPE AS
Opis: ULUF −86 °C range freezers are manufactured with the true and original single compressor technology.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom