Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Micro dissection set
Dostawca: HAMMACHER KARL
631-7172EA 6310 PLN InStock
631-7172
Micro dissection set
Zestawy chirurgiczne
10 dissection instruments in a wooden case.
Contents:
Micro scalpel, 125 mm retractor, 100 mm
Dissecting needle, 125 mm
Micro dissecting forceps, cross action, 100 mm
Dissecting needle, fine, 130 mm
Micro dissecting forceps, curved, 100 mm
Dissecting needle, hook shaped, 130 mm
Micro dissecting forceps, straight, 100 mm
Seeker, angled, 130 mm
Micro dissecting scissors, straight, extra fine, 150 mm
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość