Drukuj
VWR® pH CO 1030, tester pH/przewodności
Dostawca: VWR
VWR®
665-0480EA 1180 PLN
665-0480
VWR® pH CO 1030, tester pH/przewodności
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Ten tester jest wygodnym przyrządem do pomiaru następujących parametrów jakości wody: pH, przewodności, TDS, zasolenia i temperatury.
  • LCD z wyświetlaczem graficznym, wodoodporna obudowa IP 67
  • Wymienna elektroda
  • Automatyczna kompensacja temperatury; automatyczna kalibracja i rozpoznawanie bufora
  • Funkcja HOLD, wskaźnik baterii, automatyczne wyłączanie po 10 minutach nieużywania
  • Pamięć nietrwała przechowuje do 50 zestawów danych (pH/przewodność/TDS/zasolenie i temperatura) nawet w przypadku utraty zasilania
  • Zaczep do paska ułatwia przechowywanie, gdy nie jest używany
Gwarancja: 1 rok (instrument)/6 miesięcy (elektroda)
Dodatkowe informacje: Dostarczany z fabrycznie zainstalowaną elektrodą i nasadką elektrody, instrukcją i zestawem 4 baterii.