  • Kryteria
    • Na stanie (8)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Pręty
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  SCHOTT ROHRGLAS
Opis:   Made of AR®-Glas .
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Pure Al2O3 Aluminium oxide, AL23.
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   AR®-Soda-lime glass.
Numer katalogowy: (HECH40321010)
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Rod, eye ointment rod, Szkło, Ø zewn.: 3-4 mm, Wysokość: 100 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KAVA271070000)
Producent:  Kavalier
Opis:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 15,6 kg
Producent:  HILGENBERG GMBH
Opis:   Glass rods are made of borosilicate glass 3.3.
Producent:  FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Opis:   DURAN®, borosiicate glass.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7