Drukuj
Pręty, ceramiczne, okrągłe, pełne, AL23
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
32927.EHEA 533 PLN
32927.EH 32933.EM 32931.EH 32929.EO 32926.DM 32927.EO 32927.DW 32922.DM 32931.DW 32923.DW 32931.DR 32933.DW 32933.DT 32931.DT 32933.DR 32935.DR 32931.DM 32929.DM 32922.DW 32920.DR 32922.DT 32922.DR 32925.DR 32929.DT 32921.DM 32926.DT 32924.DW 32937.EM
Pręty, ceramiczne, okrągłe, pełne, AL23
Pręty
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.