Drukuj
Wyszukano: Septy
85  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"85"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, PTFE czysty, Wytrzymałość: 53° shore D, Grubość: 0,25 mm
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, Cream butyl/grey PTFE, Wytrzymałość: 55° shore A, Grubość: 1,3 mm
Numer katalogowy: (548-0633A)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, Beige silicone/natural PTFE, Wytrzymałość: 50° shore A, Grubość: 3,2 mm, Ø: 23 mm
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (548-0635A)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, Transparent blue silicone /white PTFE, Wytrzymałość: 45° shore A, Grubość: 1,3 mm
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Septa, Red butyl/grey PTFE, Wytrzymałość: 55° shore A, Grubość: 2,4 mm
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Producent: VWR Collection
Opis: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom