Drukuj
Dozowniki na zatyczki do uszu
Dostawca: VWR Collection
VWR®
113-8688EA 816 PLN
113-8688
Dozowniki na zatyczki do uszu
Pudełka Dozowniki
Przezroczyste akrylowe dozowniki zapewniają łatwy dostęp do akcesoriów ochronnych.
  • Nachylony pod odpowiednim kątem co zapewnia łatwe dozowanie.
  • Pokrywa na zawiasach chroni rzeczy przed kurzem i zanieczyszczeniami
  • Do ustawienia na uchwycie naściennym (dołączone śruby)
  • Mieści około 200 zatyczek do uszu.