Ta linia niebieskich torebek z nadrukiem typu twist-sea, z zakładką zabezpieczającą i dwoma okrągłymi drutami, została zaprojektowana specjalnie dla przemysłu spożywczego. Worki mieszczą mieszanki stałe, półstałe i płynne.
- Niebieskie odrywanie zapewnia lepszą widoczność
- Wyraźny kolor zapobiega ewentualnemu zanieczyszczeniu ciałami obcymi
- Wizualne rozpoznawanie produktu, ale może być również wykorzystane do segregacji w środowisku fabrycznym
- Wykonane z dziewiczego PE
- Zoptymalizowany obszar otwierania ułatwiający wkładanie próbki
- Identyfikowalność numeru partii
- Worki mieszczą związki stałe, półstałe i płynne
- Wszystkie sterylne worki do pobierania próbek są również wolne od RNaz, DNaz i pirogenów
Certyfikaty: Zatwierdzono do kontaktu z żywnością