  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
  • Wyszukaj w wynikach
Wzorce i stopy metali
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (PROONCSHC15601)
Producent:  LGC Standards PROMOCHEM
Opis:   FERROTITANIUM 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Producent:  LGC Standards PROMOCHEM
Opis:   CAST IRON (NI-CR-MO) 1 * 150 g
UOM:  1 * 150 g
Producent:  LGC Standards PROMOCHEM
Opis:   LA STEEL (A242) (MOD.) 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  LGC Standards PROMOCHEM
Opis:   This standard reference material is in the powder form intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental ...
UOM:  1 * 100 g
Numer katalogowy: (PROONIST-1764A)
Producent:  LGC Standards PROMOCHEM
Opis:   This reference material is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental analysis and in calibration of those methods.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  LGC Standards PROMOCHEM
Opis:   This reference standards are intended to use in checking the accuracy of assay methods. These are supplied in fine powder form.
UOM:  1 * 45 g
Numer katalogowy: (PROONCSDC29114)
Producent:  LGC Standards PROMOCHEM
Opis:   PADRAO MINERIO CHUMBO-ZINCO 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Producent:  LGC Standards PROMOCHEM
Opis:   GRAY CAST IRON (CARBON + SULFUR) 1 * 150 g
UOM:  1 * 150 g
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 9
  1  2  Następny 