  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Olejki imersyjne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/44/12/22474412.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (630-1808)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Immersion oil is used to increase microscope resolution.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MOTI1101001300011)
Producent:  MOTIC
Opis:   Accessory, Immersion oil (5 ml)
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Merck
Opis:   Immersion media are used in conjunction with immersion objectives and are located between the surface of the specimen and the lens of the microscope. ...
Numer katalogowy: (630-0340)
Producent:  ZEISS
Opis:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
UOM:  1 * 20 ml
Producent:  ZEISS
Opis:   Chemical accessory, Bottle 100 ml immersion oil
Producent:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Opis:   This immersion oil for microscopy is highly transparent and has a viscosity designed for specific and accurate use.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6