Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-SELENBP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Dostawca: ProSci Inc.
SELENBP1 belongs to the selenium-binding protein family. Selenium is an essential nutrient that exhibits potent anticarcinogenic properties, and deficiency of selenium may cause certain neurologic diseases. It has been proposed that the effects of selenium in preventing cancer and neurologic diseases may be mediated by selenium-binding proteins.

SELENBP1 antibody can be used for detection of SELENBP1 by ELISA at 1:312500. SELENBP1 antibody can be used for detection of SELENBP1 by western blot at 1 μg/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SELENBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat




 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI26-301
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol SELENBP1
Antigen name Selenium Binding Protein 1
Reactivity Human, Rat, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms Selenium binding protein 2, SBP, SBP 1, SBP56, SELNBP1, Lp56, Selenium binding protein2, 56 a selenium binding protein, Selen bp2, Selenbp2, Selenium binding protein1, SELENBP 1, SP56, hSBP, Selenbp 2, Lpsb, SP 56, SBP1, Lp 56
Immunogen A synthetic peptide corresponding a region of human SELENBP1.
Form Lyophilized
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość
 

Nowy wygląd i odnowione zobowiązanie

Znajome funkcje i zasoby zoptymalizowane dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy Avantor®. Nasza nowa marka symbolizuje elastyczność i zdolność do dostosowywania produktów do potrzeb klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI ROZPOCZNIJ ZAKUPY