Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-MBOAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
MBOAT1 shares structural similarity with a superfamily of membrane-bound O-acetyltransferases that transfer organic compounds, usually fatty acids (e.g., cholesterol, diacylglycerol, palmitoyl), onto hydroxyl groups of membrane-embedded targets.MBOAT1 shares structural similarity with a superfamily of membrane-bound O-acetyltransferases that transfer organic compounds, usually fatty acids (e.g., cholesterol, diacylglycerol, palmitoyl), onto hydroxyl groups of membrane-embedded targets (Dauwerse et al., 2007 [PubMed 17440500]).
MBOAT1 antibody can be used for detection of MBOAT1 by ELISA at 1:62500. MBOAT1 antibody can be used for detection of MBOAT1 by western blot at 1 μg/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MBOAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI26-324
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol MBOAT1
Antigen name Membrane Bound O-acyltransferase Domain Containing 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunogen A synthetic peptide corresponding a region of human MBOAT1.
Form Lyophilized
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość