Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-PNPLA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
Human patatin-like phospholipases, such as PNPLA5, have been implicated in regulation of adipocyte differentiation and have been induced by metabolic stimuli.Human patatin-like phospholipases, such as PNPLA5, have been implicated in regulation of adipocyte differentiation and have been induced by metabolic stimuli (Wilson et al., 2006 [PubMed 16799181]).
PNPLA5 antibody can be used for detection of PNPLA5 by ELISA at 1:1562500. PNPLA5 antibody can be used for detection of PNPLA5 by western blot at 1 μg/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PNPLA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI26-369
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol PNPLA5
Antigen name Patatin-like Phospholipase Domain Containing 5
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms GS2L, dJ388M5.4, dJ388M5
Immunogen A synthetic peptide corresponding a region of human PNPLA5.
Form Lyophilized
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość