Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-HS6ST3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
Heparan sulfate (HS) sulfotransferases, such as HS6ST3, modify HS to generate structures required for interactions between HS and a variety of proteins. These interactions are implicated in proliferation and differentiation, adhesion, migration, inflammation, blood coagulation, and other diverse processes.Heparan sulfate (HS) sulfotransferases, such as HS6ST3, modify HS to generate structures required for interactions between HS and a variety of proteins. These interactions are implicated in proliferation and differentiation, adhesion, migration, inflammation, blood coagulation, and other diverse processes (Habuchi et al., 2000 [PubMed 10644753]).
HS6ST3 antibody can be used for detection of HS6ST3 by ELISA at 1:312500. HS6ST3 antibody can be used for detection of HS6ST3 by western blot at 1 μg/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HS6ST3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI26-377
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol HS6ST3
Reactivity Human, Mouse, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunogen A synthetic peptide corresponding a region of human HS6ST3.
Form Lyophilized
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość