Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-GPR124 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
Tumor endothelial marker 5 is an Orphan-U GPCR with an unknown ligand. Tumor Endothelial Marker 5, like GPR125, has a leucine rich repeat (LRR), an immunoglobulin (Ig) domain, and a hormone-binding domain (HBD). The Ig domain shows similarities to motilin and titin, while the LRR domain shows similarities to LRIG1 and SLIT1-2.
GPR124 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR124
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-151
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol GPR124
Antigen name G-protein coupled receptor 124
Reactivity Gorilla, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms KIAA1531, TEM5, G-protein coupled receptor 124, Tumor endothelial marker 5
Immunogen GPR124 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of GPR124 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość