Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-CYSLTR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
Cysteinyl leukotriene receptor 2 (CysLT2) is a Chemoattractant Receptor that binds neutrophil chemoattractants such as cysteinyl leukotrienes. These ligands have potent proinflammatory activity and are implicated in many features of asthma including edema, bronchial constriction, and hyperreactivity (Bisgaard et al., 2000). Activation of cysteinyl leukotriene receptor 2 induces cell contraction and/or relaxation.
CYSLTR2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 13 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CYSLTR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Horse, Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-153
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol CYSLTR2
Antigen name Cysteinyl Leukotriene Receptor 2
Reactivity Gibbon, Human, Horse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CYSLT2R, HG57, KPG_011, PSEC0146, hGPCR21, HPN321, CYSLT2, GPCR21
Immunogen CYSLTR2 antibody was raised against a peptide located in the 1st extracellular domain of CYSLTR2 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość