Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-GPR115 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
G-protein coupled receptor GPR115 is an Orphan-B GPCR with an unknown ligand.
GPR115 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR115
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-165
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol GPR115
Antigen name G Protein-coupled Receptor 115
Reactivity Gibbon, Human, Gorilla
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms GPCR GPR115., G protein coupled receptor PGR18, G protein coupled receptor 115, FLJ38076, Probable G-protein coupled receptor 115, GPR115, Probable G protein coupled receptor 115, G-protein coupled receptor PGR18, Seven transmembrane helix receptor, GP115_HUMAN, PGR18
Immunogen GPR115 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of GPR115 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość