Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SLC5A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
SLC5A3 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SLC5A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Dog, Hamster, Human, Monkey, Rabbit
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-173
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SLC5A3
Antigen name Solute Carrier Family 5 Member A3
Reactivity Bovine, Monkey, Bat, Rabbit, Hamster, Human, Dog
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms SLC5A3, SMIT, Na+/myo inositol cotransporter, Sodium/myo inositol cotransporter, SMIT2, sodium/myo inositol cotransporter 1, Sodium/myo-inositol cotransporter, Na+/myo-inositol cotransporter, Solute carrier family 5 member 3., SC5A3_HUMAN, solute carrier family 5 inositol transporters, member 3
Immunogen SLC5A3 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of SLC5A3 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość