Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-EPHA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
Nak1, a NR4 Nerve Growth Factor-Like receptor, has been shown to affect the hypothalamic-pituitary axis, neuronal differentiation, neuroendocrine regulation of adrenocortical function, and T-cell apoptosis. Nak1 also is known as nuclear receptor Tr3 and is similar to mouse Nur77 and rat NGFI-B. It is encoded by one of the immediate early genes (IEG) in response to nerve growth factor and other serum growth factors. Nak1 can bind to DNA as a monomer, homodimer, or heterodimer (with retinoid X receptors). Nak1 has been shown to inhibit vascular lesion formation and could serve as a novel target in the treatment of vascular diseases.
EPHA4 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 7.3 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: EPHA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Dog, Gibbon, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-175
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol EPHA4
Antigen name EPH Receptor A4
Reactivity Pig, Horse, Gorilla, Rat, Human, Bovine, Rabbit, Hamster, Gibbon, Dog, Mouse, Monkey, Bat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms SEK, TYRO1, tyrosine-protein kinase TYRO1, EPH-like kinase 8, EK8, receptor protein-tyrosine kinase HEK8, tyrosine-protein kinase receptor SEK, ephrin type-A receptor 4, HEK8, TYRO1 protein tyrosine kinase
Immunogen EPHA4 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of EPHA4 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość