Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-EPHA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
EPHA4 antibody can be used in Western Blot, immunohistochemistry starting at 1:200, and flow cytometry starting at 1:100 - 1:50.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: EPHA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-176
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol EPHA4
Antigen name EPH Receptor A4
Reactivity Gibbon, Gorilla, Monkey, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms TYRO1, EK8, tyrosine-protein kinase receptor SEK, SEK, ephrin type-A receptor 4, TYRO1 protein tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase TYRO1, receptor protein-tyrosine kinase HEK8, HEK8, EPH-like kinase 8
Immunogen EPHA4 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of EPHA4 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość