Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
DDR1 is a DDR/TKT type protein kinase. DDR1 is activated by various types of collagen, including types I through IV. Binding of collagen to DDR1 protein results in autophosphorylation and a delayed but sustained tyrosine kinase activation. DDR1 may function in cell-to-cell interaction or recognition. At least three mRNA variants, resulting in different protein isoforms of 875, 913 and 919 amino acids, have been reported. DDR1 protein has been shown to be over expressed in human breast, ovarian, esophageal and pediatric brain tumors.
DDR1 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1 - 2 μg/mL, immunocytochemistry, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, immunoprecipitation starting at 1 - 2 μg/mL, and flow cytometry.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chimpanzee, Dog, Gibbon, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Pig
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-179
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol DDR1
Antigen name Discoidin Domain receptor tyrosine kinase 1
Reactivity Gibbon, Chimpanzee, Human, Pig, Bovine, Horse, Gorilla, Bat, Monkey, Dog
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms TRKE, CAK, MCK10, NEP, PTK3A, NTRK4, DDR, HGK2, PTK3, EDDR1, RTK6, CD167
Immunogen DDR1 antibody was raised against a peptide located near the C-Terminal region of DDR1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość