Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-PTPRM Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
PTP mu, a R2A receptor protein tyrosine phosphatase, is composed of an extracellular segment containing a MAM domain, an immunoglobulin domain and four fibronectin type III repeats, a transmembrane segment, and two intracellular protein phosphatase domains. PTP mu has been shown to affect cell-cell aggregation, regulate cardiac myocyte Kv1.5 channel expression, and promote neurite outgrowth of retinal ganglion cells. The human PTP mu gene is localized on chromosome 18pter-q11, a region with frequent abnormalities implicated in human cancer. PTP mu may be important in responses to pathological conditions associated with the loss of cell-cell interactions in the heart.
PTPRM antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 - 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTPRM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-181
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol PTPRM
Antigen name Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type M
Reactivity Rabbit, Mouse, Hamster, Horse, Rat, Human, Gibbon
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms R-PTP-MU, RPTPU, hR-PTPu, MGC166994, RPTPM, PTPRL1
Immunogen PTPRM antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PTPRM (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość