Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-PYGB Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
PYGB antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, and flow cytometry starting at 1:10.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PYGB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Drosophila, Gibbon, Gorilla, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Xenopus, Zebrafish
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-190
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol PYGB
Antigen name Phosphorylase, Glycogen; Brain
Reactivity Chicken, Orangutan, Hamster, Gibbon, Rat, Drosophila, Xenopus, Rabbit, Zebrafish, Pig, Mouse, Human, Gorilla, Sheep, Bovine, Monkey, Bat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms GPBB
Immunogen PYGB antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PYGB (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość