Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-SPHK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
Sphingosine kinase (SPHK) phosphorylates sphingosine to form a bioactive lipid mediate, sphingosine 1-phosphate (S1P or SPP). S1P is a novel lipid messenger with both intracellular and extracellular functions. Intracellularly, it regulates proliferation and survival while extracellularly it is a ligand for EDG 1. Expression of SPHK1 and subsequent production of S1P promotes the G1-S transition, protects cells from apoptosis, stimulates migration and angiogenesis, and induces tumor formation in mice.
SPHK1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 40 μg/mL, and flow cytometry.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SPHK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Human, Monkey
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-207
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol SPHK1
Antigen name Sphingosine Kinase 1
Reactivity Gibbon, Human, Monkey
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms SPK 1, SPK, SK1, sphingosine kinase 1, SPK1., SK 1, SPHK, SPHK 1
Immunogen SPHK1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of SPHK1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość