Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-VIPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
Vasoactive Intestinal Polypeptide Receptor 1 (VIPR1) is a member of the Vasoactive Intestinal Polypeptide subfamily. Vasoactive intestinal peptide (VIP) plays multiple roles in the nervous, endocrine, and immune systems as a neurotransmitter, a hormone, and a cytokine. VIPR1, a receptor for VIP, has been shown to expressed widely in normal tissues and is the predominant receptor subtype for VIP in cancers. VIP and its receptors, VIPR1 and VIPR2, are highly expressed in the immune system and modulate diverse T cell functions. Recently VIP-R1 has been shown to be a novel and potent facilitator of HIV-1 infection. Two isoforms are produced by alternative splicing.
VimmunoprecipitationR1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 14 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: VIPR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-225
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol VIPR1
Antigen name Vasoactive Intestinal Peptide Receptor 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms VIP-R-1, VPAC1, VIRG, PACAP-R2, II, VPCAP1R, HVR1, VAPC1, PACAP-R-2, RDC1, V1RG, VPAC1R, VIPR
Immunogen VIPR1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminus of VIPR1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość