Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-OXTR Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
The oxytocin receptor belongs to the vasopressin/oxytocin family of GPCRs because it binds similar cyclic nonapeptide hormones. The oxytocin receptor functions primarily during labor and lactation. There is a dramatic increase in the number of oxytocin receptors just before the onset of labor causing the uterine muscles to become exceedingly sensitive to oxytocin. The activated oxytocin receptor causes an inward membrane current that results in smooth muscle contraction during labor and milk ejection during lactation. This receptor also plays a role in natriuresis, kaliuresis and may have an antistress effect.
Oxytocin Receptor antibody can be used in immunohistochemistry starting at 8 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: OXTR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-231
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol OXTR
Antigen name Oxytocin Receptor
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms OTR
Immunogen Oxytocin Receptor antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of Oxytocin Receptor (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość