Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-PTGER2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
Prostaglandin E Receptor EP2 is a member of the Prostanoid Receptor subfamily. Along with several other receptor subtypes (EP1, EP3, and EP4), it mediates the diverse biological effects of Prostaglandin E2 (PGE2). PGE2 has been implicated in numerous processes, including immune response modulation, male erectile function, induction of labor, cervical cancer, control of blood pressure, asthma, and more recently, Alzheimer's Disease.
PTGER2 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTGER2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-248
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol PTGER2
Antigen name Prostaglandin E Receptor 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms EP2
Immunogen PTGER2 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of PTGER2 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość