Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-FZD5 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
FZD5 is a Frizzled Receptor that mediates Wnt signaling. FZD5 is associated with limb bud and bone marrow stem cell development. FZD5 contributes to the activated state of fibroblast-like synoviocytes from patients with rheumatoid arthritis. Recently, FZD5 has been implicated in melanoma metastasis through the Wnt5a and PKC pathway.
Frizzled 5 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: FZD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Dog, Gorilla, Human, Monkey, Pig, Rabbit
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-254
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol FZD5
Antigen name Frizzled 5
Reactivity Human, Monkey, Bovine, Gibbon, Gorilla, Dog, Rabbit, Pig
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms Hfz5, DKFZP434E2135, C2orf31, Fz-5, FzE5, MGC129692, HFZ5, hFz5
Immunogen Frizzled 5 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of Frizzled 5 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość