Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-MST1R Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: ProSci Inc.
MST1R/Ron, a HGF Receptor/MET-type protein kinase, mediates the biological activities of macrophage-stimulating protein (MSP), a multifunctional cytokine that regulates cell adhesion, motility, growth, and survival. The protein is a membrane-spanning, disulfide-linked heterodimer, which results from cleavage of a glycosylated precursor into 35-kD (alpha) and 150-kD (beta) subunits. Ligand binding results in tyrosine phosphorylation of the beta chain. In knockout studies, MST1R/RON (-/-) mice failed to survive past the periimplantation period. The MST1R/RON gene has been mapped to 3p21, a region of frequent deletion or mutation in small cell lung and renal carcinoma, and has been implicated in the progression of several epithelial cancers.
MST1R antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL, and immunofluorescence.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MST1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Gorilla, Human, Monkey
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 µg 50 µG PRSI48-321
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol MST1R
Antigen name Macrophage Stimulating 1 Receptor
Reactivity Bat, Gorilla, Monkey, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms c-met-related tyrosine kinase, PTK8, RON variant E2E3, soluble RON variant 1, MST1R variant RON30, soluble R, MST1R variant RON62, MSP receptor, macrophage-stimulating protein receptor, RON, PTK8 protein tyrosine kinase 8, soluble RON variant 3, CD136, soluble RON variant 2, CDw136, p185-Ron
Immunogen MST1R antibody was raised against a peptide located near the internal domain of MST1R (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość