  • Kryteria
    • Na stanie (53)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Media do oczyszczania białek
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"184"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   lgG Sepharose™ 6 Fast Flow is based on the rigid Sepharose™ 6 Fast Flow matrix, with human IgG covalently coupled to it. Medium allows high flow rates...
UOM:  1 * 10 ml
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Glutathione Sepharose™ 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
Numer katalogowy: (80-6484-51)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   The 2-D Clean-Up Kit is designed to prepare samples for 2-D electrophoresis that otherwise produce poor 2-D spot-maps due to high conductivity, high l...
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Gel Filtration Calibration Kits are suitable for calibration of high-resolution gel filtration media and columns, such as Superdex, Superose and Sepha...
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   DEAE Sepharose™ Fast Flow is part of the Sepharose™ Fast Flow ion exchange platform. It is composed of cross-linked 6% agarose beads, with diethylamin...
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   For separation of proteins over the entire pH range and preparative purifications, even when purifying crude samples. Available with strong anion and ...
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Affinity chromatography media, Talon®, TALON® Superflow™
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Standard aliphatic hydrophobic interaction chromatography (HIC) medium for capture and intermediate purification of larger proteins.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 184
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny