Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Cryopreservation freeze media, CryoStor®
Dostawca: HemaCare
CryoStor®
205102.EA 1350 PLN InStock
205102. 210374. 210202. 202102. 210102. 210373.
Cryopreservation freeze media, CryoStor®
Media do kriokonserwacji
CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing and thawing.
CryoStor® freeze media products are intended for cryopreservation of biologics at −80 to −196 °C and are based on the novel HypoThermosol® formula.
All CryoStor® products are pre-formulated with USP grade DMSO, a permeant solute cryoprotective agent which helps mitigate damage from the formation of intracellular ice.
Across a broad spectrum of cell types, CryoStor® products have proven much more effective in reducing post-preservation necrosis and apoptosis as compared to commercial and home-brew isotonic and extracellular formulations. This enables greatly improved post-thaw cell yield, viability, and recovery.
Certyfikaty: Meet USP Sterility and USP Endotoxin testing standards, and are manufactured under cGMP.
Uwaga: Research use only and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość