Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Human plasma from peripheral blood
Dostawca: HemaCare
Plasma is the liquid component of blood in which the blood cells in whole blood are normally suspended. Important elements in plasma include albumin, coagulation factors, fibrinolytic proteins, immunoglobulins, and other proteins.
Human peripheral blood plasma is collected in FDA-registered collection centres following cGMP and cGTP collection guidelines from IRB consented healthy human volunteer donors. The plasma is separated from whole blood which has been collected in a CPD collection bag or EDTA specimen tubes. Plasma can be provided in fresh or cryopreserved format.
Storage at −80 °C.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Leukapheresis-derived plasma, cryopreserved, cryovial (collected in ACD-A) 2 ml PB006C-1
Leukapheresis-derived plasma, cryopreserved, cryovial (collected in ACD-A) 5 ml PB006C-2
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość