eter metylowo-tert-butylowy, odwodniony (max. 0,005% H2O)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
MTBE
85814.269EA
590
PLN
85814.269
85814.230
eter metylowo-tert-butylowy, odwodniony (max. 0,005% H2O)
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła:
(CH₃)₃COCH₃ MW: 88,15 g/mol Temp. Wrzenia: 55,2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: −108,6 °C Gęstość: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: −28 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008812 Numer CAS: 1634-04-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1 Jednostka: 2398 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 12,06111 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99-100 % |
Acidity | 0-0.001 meq/g |
Peroxides (as H202) | 0-0.0005 % |
Residue after evaporation | 0-0.001 % w/w |
Water (KF) | 0-0.005 % w/w |