Drukuj
n-Heptan, bezwodny (max. 0,003% H2O)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85818.230EA 451 PLN
85818.230
n-Heptan, bezwodny (max. 0,003% H2O)
n-Heptane
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Temp. Wrzenia: 98,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90,6 °C
Gęstość: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04679
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.0-100 %
Acidity 0-0.001 meq/g
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.003 % w/w