Drukuj

(±)-2-Metylotetrahydrofuran, bezwodny (max. 0,003% H2O) stabilised

Dostawca: VWR Chemicals

Niebezpieczeństwo


Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol 150-400 ppm

85820.230EA 392 PLN
85820.230
(±)-2-Metylotetrahydrofuran, bezwodny (max. 0,003% H2O) stabilised
(±)-2-Metylotetrahydrofuran
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Temp. Wrzenia: 79 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C (zamknięty kubek)
Numer MDL: MFCD00005367
Numer CAS: 96-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-507-4
Jednostka: 2536
ADR: 3,II

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Purity (GC) 99.5-100 %
Identification (IR) Complies with structure
Water (KF) 0-0.003 % w/w
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Peroxide (as H2O2) 0-0.015 % w/w
Stabilizer (BHT) 0.015-0.040 % w/w

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR