Drukuj
n-Heptan ≥99.0% (by GC, corrected for water content) dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Niebezpieczeństwo
9177.1000EA 788 PLN
9177.1000
n-Heptan ≥99.0% (by GC, corrected for water content) dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
n-Heptane
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Temp. Wrzenia: 98,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90,6 °C
Gęstość: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.0 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (by KF, coulometric) max. 0.01 %
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb:
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities max. 1.0
Measured at 450 nm max. 0.2
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 0.40
at 220 nm max. 0.10
at 254-400 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 197