Drukuj
Detektor fotojonizacyjny z zestawem dodatkowym PPC
Dostawca: Perkin Elmer
PERCN6120131EA 80790 PLN
PERCN6120131
Detektor fotojonizacyjny z zestawem dodatkowym PPC
Detektory do chromatografii
Photoionisation detector with programmable pneumatic control (PPC) add-on kit for gas chromatography.
Dodatkowe informacje: Includes a detector, heater, sensor, heater block, and programmable pneumatic control for make-up gas.